Learn More
Brady™ Pancartes de symboles SGH en polyester laminé
Click to view available options
Largeur (métrique):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Texte affiché:
Corrosif
Danger pour la santé
Danger respiratoire
Dangereux pour l’environnement aquatique
Explosifs
Gaz comprimé
Inflammable
Oxydant
Toxicité aiguë
Modèle:
Marqueurs individuels sur un rouleau
Monté sur carte
Rouleau continu avec 250 symboles (sans étiquettes) par rouleau
Quantité:
1 de chaque
100/Bte
20/Bte
20/paquet
250/Bte
6/paquet
Conditionnement:
1 ROLL
20 pièces
250 pièces
4 pièces
6 pièces
Description
- Étiquettes en losange auto-adhésives
- Pré-imprimées avec les symboles de danger GHS
- Polyester laminé, finition noir brillant et rouge sur blanc
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE |
| Alternate Part Number | PIC 1803-50*50-B7541-RLL-DC |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 250/Bte |
| Modèle | Marqueurs individuels sur un rouleau |
| Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
| Description | Polyester laminé |
| À utiliser avec (application) | Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité |
| Hauteur (métrique) | 50 mm |
| Afficher plus |