Learn More
Brady™ Pancartes de symboles SGH en polyester laminé
Contribuez à assurer la sécurité sur le lieu de travail et à augmenter la productivité grâce à ces étiquettes d'avertissement GHS. Les panneaux de symboles GHS en polyester laminé Brady™ sont disponibles en plusieurs tailles, avec et sans texte. Les images standardisées réduisent le risque de malentendu.
Marque:  Brady™ 811701
Code produit. 11783879
Description
Description
  • Étiquettes en losange auto-adhésives
  • Pré-imprimées avec les symboles de danger GHS
  • Polyester laminé, finition noir brillant et rouge sur blanc
Spécification
Spécification
ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE
Brillant
250/Bte
Base en acrylique permanente, sensible à la pression, Pressure-sensitive
Utilisé pour les marqueurs pour tuyaux et les signaux de sécurité
0,024 mm
-40°C à 110°C
Danger pour la santé
Noir sur blanc
PIC 1805-50*50-B7541-RLL-C
Polyester laminé
Rouleau continu avec 250 symboles (sans étiquettes) par rouleau
Polyester laminé
50 mm
50 mm
Diamant
Symbole SGH
Nom du produit
Brady™ Pancartes de symboles SGH en polyester laminé > Danger pour la santé ; Largeur : 50 mm ; boîte de 250