missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Lamin A/C Monoclonal Antibody (3A6-4C11), eBioscience™

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Invitrogen™ 14-9847-82

Code nomenclature Nacres: NA.46

Code produit. 17118595

  • 443.00€ / 100µg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Description: This 3A6-4C11 monoclonal antibody recognizes human and mouse Lamin A and Lamin C - two splice variants of the LMNA gene. The 3A6-4C11 antibody has been also reported to cross-react with rat Lamin A/C. Applications Reported: This 3A6-4C11 antibody has been reported for use in western blotting and immunocytochemistry. Applications Tested: This 3A6-4C11 antibody has been tested by western blotting of human and mouse cell line lysates. This may be used at 0.5 μg/mL.

Lamins are a class of intermediate filament proteins that form a matrix on the inner surface of the nuclear envelope. These proteins are found in many different cell types in three different forms (A, B, and C). Lamins A and C are alternatively spliced versions of the LMNA gene. The LMNA gene has been linked to many disorders of the muscular system, nervous system, and the fat distributions systems including: Emery-Dreifuss muscular dystrophy, Dunnigan-type familial partial lipodystrophy (FPLD), limb-girdle muscular dystrophy (LGMD1B), dilated cardiomyopathy (CMD1A), axonal neuropathy (Charcot-Marie-Tooth disease; CMT2B1), and mandibuloacral dysplasia (MAD).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Lamin A/C
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
P02545, P48678
LMNA
Recombinant fragment of human Lamin A.
100 μg
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG2a κ
Western Blot, Immunocytochemistry
3A6-4C11
Unconjugated
LMNA
70 kDa lamin; cb948; CDCD1; CDDC; CMD1A; CMT2B1; Dhe; EMD2; FPL; FPLD; FPLD2; HGPS; I79_009616; IDC; lamin; lamin A; lamin A/C; lamin A/C L homeolog; lamin A/C-like 1; Lamin A+C mutant; Lamin AC; lamin a-c; lamin C; lamin C2; lamin-A; Lamin-A/C; LDP1; LFP; LGMD1B; LMN1; lmna; LMNA protein; lmna.L; lmna-A; LMNC; LMNL1; mutant 453W; Mutant lamin A/C; nuclear intermediate filament protein; nuclear lamin A; prelamin-A/C; PRO1; progerin mutant; Renal carcinoma antigen NY-REN-32; RP11-54H19.1; unnamed protein product; wu:fk66d12; XELAEV_18040808mg
Mouse
Affinity chromatography
RUO
16905, 4000
4°C, do not freeze
Liquid
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis