Learn More
Corning™ Lambda™ Plus 8-Channels Pipettor, Calibration 3x10 STD
Engineered to provide the highest levels of accuracy, reproducibility, and comfort.
695.58€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO17025 |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
À utiliser avec | Cônes de pipettes universels |
Nombre de canaux | 8 |
Gamme de produits | Lambda™ Plus |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17213514
|
Corning™
4080-STD |
1 à 10 μl |
695.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17233514
|
Corning™
4081-STD |
5 à 50 μl |
695.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17253514
|
Corning™
4082-STD |
20 à 200 μl |
695.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17273514
|
Corning™
4083-STD |
50 à 300 μl |
695.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Lambda Plus pipettors feature smooth plunger movement and extremely low pipetting forces. Volume can be set by turning either the thumb wheel or the plunger button, and a locking mechanism prevents accidental change. The Lambda Plus pipettors have been designed to maintain their calibration, even after repeated use and autoclaving. A key is included with each pipettor for easy in-house calibration.
- Pre-Calibrated Pipettor delivered with ISO 17025 Certificate
- Test Procedure: 4 measurements at 3 volumes (nominal volume, 50% of nominal volume, 10% of nominal volume or minimal volume)
- Factory calibrated to strict ISO 8655 standards-3-year warranty
- Fully autoclavable and UV resistant
- Designed for universal fit with all common brands of pipet tips
- Adjustable tip ejector
- Accuracy (%) ±12 to ±1.5
- Precision (%) <6.0 to <0.7
Spécification
ISO17025 | |
Cônes de pipettes universels | |
Lambda™ Plus | |
Oui |
Autoclavable | |
8 | |
Pipette multicanaux | |
3 ans |