Learn More
Bochem™ Louche
Bochem™ Ladle Scoop is constructed of Stainless Steel and features a rounded handle.
Marque:  Bochem™ 8795
Code produit. 10594451
  • 53.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Acier inoxydable
  • Poignée arrondie
  • Diamètre de la poignée : 8 mm
Spécification
Spécification
Acier inoxydable (18/10)
380 mL
120 mm
Poignée arrondie
400 mm