Learn More
Bochem™ Louche
Bochem™ Ladle Scoop is constructed of Stainless Steel and features a rounded handle.
Marque: Bochem™ 8793
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Acier inoxydable
- Poignée arrondie
- Diamètre de la poignée : 8 mm
Spécification
Acier inoxydable (18/10) | |
200 mL | |
90 mm |
Poignée arrondie | |
300 mm |