Learn More
Uvex™ Manteau pour femme 7463 - Blanc
Code produit. 17285701 Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
L
XL
XXL
XXXL
4XL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17285701
Marque: Uvex™ 8825815
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fonctionnalité bien réfléchie, design sportif, contrastes de couleurs saisissants, combinaisons de matières inhabituelles et une coupe qui vous va comme un gant.
  • Manteau pour femme
  • Matériau : 66,5 % polyester, 32 % coton, 1,5 % antistatique. Fibres, 245 g/m²
  • Couleur blanc
  • Protection optimale avec antistatique.
  • Fibre : réduction de charge optimale
  • Construction de bras à coupe haute
  • Poche de poitrine gauche
  • Deux poches latérales
  • Normes de col rabattu : Norme CEI 61340, OEKO-TEX™ 100
  • Tailles : XS-4XL
  • Lavage normal à 60°C, ne pas javelliser, sèche-linge sec, repassage 2 points, chem. Nettoyage au perchloréthylène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit General Purpose Lab Coat
Dimensions 4XL
Sexe Pour femme
Matériau Cotton
Couleur Blanc
Type de bouchon Boutons-pression
Type de manchette Tunnelized Elastic
Jetable Non
Stérilité Non stérile
Résistance None
Modèle Standard Length
Nbre de poches 2
Épaisseur 245 g/m2