Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lactulose, 99 %
Catalog Number 15472979
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
4618-18-2
C12H22O11
342.297
MFCD00151469
JCQLYHFGKNRPGE-DJYZFUSFSA-N
lactulose
131839611
(2S,3S,4S,5R,6R)-2-[(2R,4S,5R)-4,5-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolan-3-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C2O)(CO)O)CO)O)O)O)O
4618-18-2
C12H22O11
342.297
MFCD00151469
JCQLYHFGKNRPGE-DJYZFUSFSA-N
lactulose
131839611
(2S,3S,4S,5R,6R)-2-[(2R,4S,5R)-4,5-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolan-3-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C2O)(CO)O)CO)O)O)O)O
Sucre synthétique
It is not absorbed in the gut and is frequently used in the treatment of constipation and hepatic encephalopathy. actulose is also a food ingredient, better known as galactofructose, with sweet taste and offering beneficial health benefits on digestive health. Also used as a test of small intestine bacterial overgrowth (SIBO).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau (76,4 %) à 30°C, dans l’eau (81 %) à 60°C et dans l’eau (>86 %) à 90°C et dans le méthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Lactulose
Point de fusion 169°C
Couleur Blanc
Densité 1.32
Quantité 100 g
Beilstein 93773
Merck Index 14,5346
Informations sur la solubilité Soluble in water (76.4%) at 30°C,water (81%) at 60°C,and water (>86%) at 90°C and methanol.
Poids de la formule 342.3
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre