Learn More
Nitrate de potassium, AR certifié pour l’analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
96.00€ - 203.00€
Identifiants chimiques
CAS | 79-33-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H6O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 90.08 |
Numéro MDL | MFCD00004520 |
Clé InChI | JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum |
CID PubChem | 612 |
ChEBI | CHEBI:78320 |
Nom IUPAC | acide 2-hydroxypropanoïque |
SMILES | CC(O)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10665302
|
Fisher Chemical
L/0150/PB08 |
500ml |
96.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10753801
|
Fisher Chemical
L/0150/PB17 |
2,5 L |
203.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lactic Acid, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur
Identifiants chimiques
79-33-4 | |
90.08 | |
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N | |
612 | |
acide 2-hydroxypropanoïque |
C3H6O3 | |
MFCD00004520 | |
lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum | |
CHEBI:78320 | |
CC(O)C(O)=O |
Spécification
1,2 | |
125°C | |
C3H6O3 | |
lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum | |
CC(O)C(O)=O | |
90.08 | |
CHEBI:78320 | |
Flacon en plastique PEHD |
79-33-4 | |
Jaune | |
MFCD00004520 | |
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N | |
acide 2-hydroxypropanoïque | |
612 | |
90.08g/mol | |
Liquide |