Learn More
Acide lactique, 85 %, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
500ml
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lactic Acid |
Poids de la formule | 90.08 |
Pourcentage de pureté | 85% |
Qualité | Réactif ACS BAKER ANALYZED™ |
Quantité | 500ml |
Point d’éclair | 112,00°C |
Conditionnement | Flacon en verre ambré à col étroit |
Gravité spécifique | 1 L = 1,20 kg |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide lactique, 85 %, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T.Baker™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu