Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lacidipine
Click to view available options
Quantité:
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lacidipine |
CAS | 103890-78-4 |
Point de fusion | 179.0°C |
Formule moléculaire | C26H33NO6 |
Quantité | 1 g |
Clé InChI | GKQPCPXONLDCMU-CCEZHUSRSA-N |
SMILES | CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC=C1\C=C\C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC |
Nom IUPAC | 3,5-diéthyl 4-{2-[(1E)-3-(tert-butoxy)-3-oxoprop-1-en-1-yl]phényl}-2,6-diméthyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
Poids moléculaire (g/mol) | 455.55 |
Poids de la formule | 455.55 |