Learn More
Berkshire™ Labx™170 Cleanroom Wipers
For ISO Class 6 (Class 1000) applications
1630.00€
Spécification
Type de produit | Labx™ 170 Cleanroom Wipes |
---|---|
Matériau | Wood Pulp |
Absorbance | Highly absorbent |
Poids de base | 17.6 |
Certifications/Conformité | RoHS 2002/05, REACH |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17816643
|
Berkshire™
LB170090940 |
22.86 cm | 22.86 cm |
1630.00€
20000 feuilles |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Made from 80% abaca and 20% wood pulp
- Cleaner alternative to industrial tissues and wipers
- Excellent for use as a wafer separator, wet bench liner, laboratory workmat, material packaging and blotter
- Offer great sorptive capacity
- Contain no surfactants and virtually no organic extractables
- 100% biodegradeable
Informations sur la commande
Basis weight: 17.6g/m2
Spécification
Labx™ 170 Cleanroom Wipes | |
Highly absorbent | |
RoHS 2002/05, REACH | |
Lightweight wafer separator material, wiping of catheters, heart valves and other biomedical devices, cleaning of lab equipment |
Wood Pulp | |
17.6 | |
For ISO Class 6 cleanroom applications |