Learn More
Grant Instruments™ Logiciel Labwise™
Code produit. 11476457
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bains et circulateurs TX150, TXF200 Grant Optima™ et LT ecocoolTM
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11476457
Marque: Grant Instruments™ LABWISE
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Labwise™ est un progiciel puissant et pratique pour la programmation, le contrôle et l’enregistrement des paramètres clés des bains et des circulateurs hautes performances dans la gamme Grant Optima via un PC.
  • Contrôle total de la configuration, de la programmation de segments multiples et de l’enregistrement des données pour le chauffage et le refroidissement
  • Fenêtres d’état en temps réel avec affichage graphique, y compris le zoom et la mise à l’échelle
  • Fonctionne en association avec les bains et circulateurs Grant Optima™ TX150, TXF200 et LT ecocoolTM
  • Permet de contrôler facilement les relais et les dispositifs de commutation à distance, y compris les segments multiples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Logiciel
À utiliser avec (équipement) Bains et circulateurs TX150, TXF200 Grant Optima™ et LT ecocoolTM