Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification d’eau pour clinique LabTower™ AFT
Idéal pour l’alimentation des systèmes d’analyseurs cliniques. Ces systèmes 20 ou 40 L/h seront livrés complets avec pré-traitement et réservoir de 100 L intégré.
sur devis
Spécification
Conductivité | 0.1 to 1.0 μS/cm |
---|---|
Bacterial retention | 0.99 |
Alimentation électrique | 230 V 50 Hz |
Fréquence | 50 Hz |
Profondeur (métrique) | 580 mm |
Description
Idéal pour l’alimentation des systèmes d’analyseurs cliniques. Choisissez le système Thermo Scientific™ LabTower AFT, version 20 ou 40 L/h. Il sera livré complet avec pré-traitement et réservoir de 100 L intégré.
Le système utilise les technologies suivantes de purification de l’eau :
- Pré-traitement par le biais d’un boîtier de filtre avec marque à 10 pouces (", 25,4 cm) avec filtre 5Glc mum et stabilisateur de dureté pour la protection des milieux de purification en aval
- Module d’osmose inverse, pour l’élimination des contaminants organiques et inorganiques, des micro-organismes, des particules et des colloïdes
- Échangeur d’ions, pour l’élimination des substances organiques dissoutes et des ions inorganiques
- Commande numérique, pour la surveillance automatique et le contrôle du système d’osmose inverse
- Réservoir de stockage avec contrôle du niveau d’eau pour une maintenance entièrement automatique d’un stock d’eau de grande pureté à l’abri de la lumière
Ce produit n’est pas disponible dans toutes les zones géographiques
Spécification
0.1 to 1.0 μS/cm | |
230 V 50 Hz | |
580 mm | |
1500 mm | |
2 to 6 bar | |
10 to 1 MΩ·cm | |
230 V |
0.99 | |
50 Hz | |
R 3/4 in. | |
66 kg | |
0.25 kW | |
2°C to 35°C | |
450 mm |