Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 2L with 3 Ports, MPC Insert, MPC Body, and Luer Lock, 2D BPC
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
En utilisant les sachets Thermo Scientific™ Labtainer™ pour des volumes de 2 à 50 L, simplifiez le nettoyage et l’élimination, et réduisez les risques de contamination croisée et les frais de démarrage.
Les sachets Labtainers sont fabriqués à partir de notre film moulé multicouche CX5-14 monobloc, produit dans une usine appliquant les BPFa. Nos sachets Labtainers standard conviennent à une large gamme d’applications de bioprocédés. Pour un maintien, une forme et un fonctionnement optimaux, les sachets Labtainers peuvent être personnalisés à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants de l’industrie.
Points clés :
- 11 tailles de 50 ml à 50 L
- Film conçu pour incorporer la meilleure combinaison de flexibilité et de durabilité pour le prélèvement, le stockage et le transport de liquides de bioprocédés stériles : une résistance aux contraintes, une résistance aux perforations et des propriétés physiques supérieures assurent la stabilité du contenu
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Conception de port d’extrémité pratique avec une poignée à l’extrémité opposée
- Solution alternative ergonomique et peu encombrante aux bonbonnes à parois rigides
- Personnalisables à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants qualifiés du secteur
Recommandé dans les cas suivants :
Échantillonnage – prélèvement d’échantillons en cours de traitement à divers stades de bioprocédés
Prélèvement – Collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs
Stockage – Stockage stérile de milieux, tampons et solutions intermédiaires de procédés
Séparation – Alimentation et réception de liquides stériles du système de séparation
Purification – Alimentation en tampon du système de purification, collecte et stockage des fractions
Remplissage – Réservoir stérile pour les systèmes de remplissage
Transport et expédition – Liquides stériles en vrac, tampons, milieux et solutions intermédiaires de procédés au sein des installations et entre celles-ci
Spécification
Spécification
| Concept écologique | Moins de ressources utilisées et moins de déchets |
| Capacité (métrique) | 2 L |
| Dimensions | 29,5cm x 31cm (11,6 po x 12,2 po) |
| Conditionnement externe | Les boîtes sont placées dans des cartons solides avec identification du produit et du lot |
| Quantité | 2 l par unité |
| Méthode de stérilisation | Stérilisation par rayons |
| Tubulure 1 | Ligne 1.Insert MPC, polycarbonate, tubulure :C-Flex, longueur :61 cm (24 po), dia. int. x dia. ext. :9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 po) |
| Tubulure 3 | Ligne 3.Raccord Luer-Lock de corps, tubulure en polypropylène :C-Flex, longueur :61 cm (24 po), dia. int. x dia. ext. :3,2 x 6,4 mm (0,13 x 0,25 po) |
| Tubulure 2 | Ligne 2.Corps MPC, polycarbonate, tubulure :C-Flex, longueur :61 cm (24 po), dia. int. x dia. ext. :9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 po) |
| Gamme de produits | Labtainer |
| Afficher plus |