Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 2L with 3 Ports, Luer Lock, 2D BPC
Simplifiez le nettoyage et la mise au rebut et réduisez les risques de contamination croisée pour les volumes de 2 à 50 l de milieux, tampons, eau pour injection et produits biologiques.
Marque: Thermo Scientific™ SH30713.05
Description
En utilisant le sachet BPC Thermo Scientific™ Labtainer™ avec 3 ports (Luer-Lock), simplifiez le nettoyage et l’élimination et réduisez les risques de contamination croisée pour les volumes de 2 à 50 L de milieux, tampons, eau pour injection et produits biologiques.
Les sachets Labtainers sont fabriqués à partir de notre film moulé multicouche CX5-14 monobloc, produit dans une usine appliquant les BPFa. Nos sachets Labtainers standard conviennent à une large gamme d’applications de bioprocédés. Pour un maintien, une forme et un fonctionnement optimaux, les sachets Labtainers peuvent être personnalisés à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants de l’industrie.
Points clés :
- 11 tailles de 50 ml à 50 L
- Film conçu pour incorporer la meilleure combinaison de flexibilité et de durabilité pour le prélèvement, le stockage et le transport de liquides de bioprocédés stériles : une résistance aux contraintes, une résistance aux perforations et des propriétés physiques supérieures assurent la stabilité du contenu
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Conception de port d’extrémité pratique avec une poignée à l’extrémité opposée
- Solution alternative ergonomique et peu encombrante aux bonbonnes à parois rigides
- Personnalisables à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants qualifiés du secteur
Recommandé dans les cas suivants :
Échantillonnage – prélèvement d’échantillons en cours de traitement à divers stades de bioprocédés
Prélèvement – Collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs
Stockage – Stockage stérile de milieux, tampons et solutions intermédiaires de procédés
Séparation – Alimentation et réception de liquides stériles du système de séparation
Purification – Alimentation en tampon du système de purification, collecte et stockage des fractions
Remplissage – Réservoir stérile pour les systèmes de remplissage
Transport et expédition – Liquides stériles en vrac, tampons, milieux et solutions intermédiaires de procédés au sein des installations et entre celles-ci
Spécification
2 L | |
Les boîtes sont placées dans des cartons solides avec identification du produit et du lot | |
2 L, each | |
Ligne 1.Raccord Luer-Lock d’insert, tubulure en polypropylène :C-Flex, longueur :30 cm (12 po), dia. int. x dia. ext. :6,4 x 9,5 mm (0,25 x 0,38 po) | |
Ligne 2.Raccord Luer-Lock de corps, tubulure en polypropylène :C-Flex, longueur :30 cm (12 po), dia. int. x dia. ext. :6,4 x 9,5 mm (0,25 x 0,38 po) | |
Ports périphériques : 2 x 0,38 po 1 x 0,25 po |
29,5cm x 31cm (11,6 po x 12,2 po) | |
Conditionnés et scellés en deux couches externes indépendantes dans la zone de Classe 10 000 / ISO Classe 7 | |
Stérilisation par rayons | |
Ligne 3.Raccord Luer-Lock de corps, tubulure en polypropylène :C-Flex, longueur :30 cm (12 po), dia. int. x dia. ext. :3,2 x 6,4 mm (0,13 x 0,25 po) | |
Labtainer™ | |
CX5-14 |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.