Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 2L with 2 Ports, Luer Lock, 2D BPC
Simplifie le nettoyage et la mise au rebut et réduit les risques de contamination croisée pour les volumes de 50 à 2000 ml de milieux, tampons, eau pour injection et produits biologiques.
sur devis
Spécification
Dimensions | 34,8 cm x 24,4 cm (13,7 in x 9,6 in) |
---|---|
Film Description | CX5-14 |
Port Detail | Ports périphériques : 2 x 0,25 po |
Conditionnement externe | Les boîtes sont placées dans des cartons solides avec identification du produit et du lot |
Gamme de produits | Labtainer™ |
Code produit | Marque | Tubing Style | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tubing Style | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11546311
|
Thermo Scientific™
SH30658.16 |
Tubulure de 12 po par 1/4 po |
sur devis
10 pièces |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
10544674
|
Thermo Scientific™
SH30657.16 |
Pas de tubulure |
sur devis
10 pièces |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
Description
En utilisant le sachet BPC Labtainer™ avec 2 ports supérieurs (Luer Lock et insert MPC) de Thermo Scientific™, simplifiez le nettoyage et l’élimination et réduisez les risques de contamination croisée pour les volumes de 50 à 2000 ml de milieux, tampons, eau pour injection et produits biologiques.
Les sachets Labtainers sont fabriqués à partir de notre film moulé multicouche CX5-14 monobloc, produit dans une usine appliquant les BPFa. Nos sachets Labtainers standard conviennent à une large gamme d’applications de bioprocédés. Pour un maintien, une forme et un fonctionnement optimaux, les sachets Labtainers peuvent être personnalisés à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants de l’industrie.Points clés :
- 11 tailles de 50 ml à 50 L
- Film conçu pour incorporer la meilleure combinaison de flexibilité et de durabilité pour la collecte, le stockage et le transport de liquides de bioprocédés stériles : résistance aux contraintes supérieure, résistance à la perforation et propriétés physiques pour assurer la stabilité du contenu
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma
- Conception de port d’extrémité pratique avec une poignée à l’extrémité opposée
- Solution alternative ergonomique et peu encombrante aux bonbonnes à parois rigides
- Personnalisables à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants qualifiés de l’industrie
Recommandés pour :
Échantillonnage – collecte d’échantillons en cours de traitement à divers stades de bioprocédés
Prélèvement – collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs
Stockage – stockage stérile de milieux, de tampons et de solutions intermédiaires de procédé
Séparation – alimentation et réception de liquides stériles provenant de systèmes de séparation
Purification – alimentation en tampon du système de purification, collecte et stockage des fractions
Remplissage – réservoir stérile pour systèmes de remplissage
Transport &
Expédition - liquides stériles en vrac, tampons, milieux et solutions intermédiaires de procédé au sein des installations et entre celles-ci.
Spécification
34,8 cm x 24,4 cm (13,7 in x 9,6 in) | |
Ports périphériques : 2 x 0,25 po | |
Labtainer™ | |
10 par carton |
CX5-14 | |
Les boîtes sont placées dans des cartons solides avec identification du produit et du lot | |
Conditionnés et scellés en deux couches externes indépendantes dans la zone de Classe 10 000 / ISO Classe 7 | |
Stérilisation par rayons |