Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, capsule filter, MPC insert, injection port
Labtainers de petit volume pour l’échantillonnage, la récolte, la préparation, le stockage et le transport de liquides de traitement.
Marque: Thermo Scientific™ SS00161-I
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce conteneur BioProcess Container (BPC) Thermo Scientific™ est un système 2D composé d’un film en polyéthylène Thermo Scientific™ ASI™ 26/77, un film multicouche de 12,5 ml, à réseau simple. Ce BPC comprend 3 ports (1 filtre à capsule à membrane, insert MPC, pinces, et site d’injection). Capacités disponibles : 1, 5, 10 et 20 L.
- Contribue à éliminer les étapes de nettoyage post-utilisation requises pour les récipients réutilisables et à réduire les risques de contamination croisée
- Tous les produits Labtainer sont construits dans un environnement de salle blanche ISO 7 dans le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPFa)
Applications :
- Recueil, dosage et prélèvement d’échantillons à partir de bioréacteurs et de fermenteurs
- Préparation et stockage de tampon, milieu de culture et réactif
- Recueil de fraction et dosage chromatographique
- Recueil, stockage et transport de produits pharmaceutiques en vrac et précurseurs de drogues
Caractéristiques du port BPC :
- Ligne 1 : Filtre pour capsules à membrane en PES 0,2 μm + pince. Tubulure : C-Flex 374, longueur : 30,5 cm (12 po), dia. int. x dia. ext. : 9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 po)
- Ligne 2 : Insert MPC + bouchon, pince. Tubulure : C-Flex 374, longueur : 91.
Spécification
Conserver à température ambiante. | |
3 ports (1 connexion avec insert Luer Lock + bouchon, 1 connexion avec corps Luer Lock + bouchon, 1 site d’injection) | |
C-Flex | |
Deux sachets en poly 4 mil | |
Labtainer™ | |
15/carton | |
Irradiés | |
42,6 cm | |
63,5 cm |
20 l | |
Polyéthylène | |
ASI™ 26/77 | |
Filtre à capsule et insert MPC + bouchon | |
Matériau de protection autour des zones rugueuses | |
Température ambiante | |
42,6 x 63,5 cm (16,8 x 25 po) | |
25 in |