Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 2 ports, capsule filter and MPC insert
Labtainers de petit volume pour l’échantillonnage, la récolte, la préparation, le stockage et le transport de liquides de traitement.
Marque: Thermo Scientific™ SS00164-I
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 5.60000kg
Description
Ce conteneur BioProcess Container (BPC) Thermo Scientific™ est un système 2D composé d’un film en polyéthylène Thermo Scientific™ ASI™ 26/77, un film multicouche de 12,5 ml, à réseau simple. Ce BPC comprend 2 ports (1 filtre à capsule à membrane et 1 insert MPC avec pinces). Capacités disponibles : 50, 100 et 200 L.
- Contribue à éliminer les étapes de nettoyage post-utilisation requises pour les récipients réutilisables et à réduire les risques de contamination croisée
- Tous les produits Labtainer sont construits dans un environnement de salle blanche ISO 7 dans le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPFa)
Applications :
- Recueil, dosage et prélèvement d’échantillons à partir de bioréacteurs et de fermenteurs
- Préparation et stockage de tampon, milieu de culture et réactif
- Recueil de fraction et dosage chromatographique
- Recueil, stockage et transport de produits pharmaceutiques en vrac et précurseurs de drogues
Caractéristiques du port BPC :
- Ligne 1 : Filtre pour capsules à membrane en PES 0,2 μm + pince. Tubulure : C-Flex 374, longueur : 91,4 cm (36 po), dia. int. x dia. ext. : 9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 po)
- Ligne 2 : Insert MPC + bouchon, pince. Tubulure : C-Flex 374, longueur : 91.
Spécification
Conserver à température ambiante. | |
2 ports (1 filtre à capsule à membrane et 1 insert MPC avec pinces) | |
C-Flex, 91,4 cm (36 po) | |
Deux sachets en poly 4 mil | |
Labtainer™ | |
5/carton | |
Irradiés | |
56 in | |
37,5 in |
200 l | |
Polyéthylène | |
ASI™ 26/77 | |
Filtre à capsule et insert MPC + bouchon | |
Matériau de protection autour des zones rugueuses | |
Température ambiante | |
142,2 x 95,3 cm (56,0 x 37,5 po) | |
142,2 cm | |
95,3 cm |