Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 28 film, 3 ports, Luer Lock connectors, injection site
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
500 ml
1 l
2 l
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
Description
Ce conteneur BioProcess Container (BPC) Thermo Scientific™ Labtainer™ est un système 2D composé d’un film Thermo Scientific™ ASI™ 28 à 4 couches de 12,5 ml en éthyle vinyle d’acétate comprenant 3 ports (dont un site d’injection). Une large gamme de capacités, de configurations de ports et de styles de tubulure sont disponibles.
- Contribue à éliminer les étapes de nettoyage post-utilisation requises pour les récipients réutilisables et à réduire les risques de contamination croisée
- Tous les produits Labtainer sont construits dans un environnement de salle blanche ISO 7 dans le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPFa)
Applications :
- Recueil, dosage et prélèvement d’échantillons à partir de bioréacteurs et de fermenteurs
- Préparation et stockage de tampon, milieu de culture et réactif
- Recueil de fraction et dosage chromatographique
- Recueil, stockage et transport de produits pharmaceutiques en vrac et précurseurs de drogues
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Comprend | 3 ports (1 connexion avec insert Luer Lock + bouchon, 1 connexion avec corps Luer Lock + bouchon, 1 site d’injection) |
| Matériau | Éthyl-vinyle-acétate |
| Type de tubulure | EVA |
| Description du film | ASI™ 28 |
| Conditionnement externe | Un sachet en poly de 4 mil |
| Détails du port | Connecteurs Luer Lock, réducteur et site d’injection |
| Gamme de produits | Labtainer |
| Quantité | 50/carton |
| Afficher plus |