Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container (BPC), Aegis™ 5-14 film, three ports, Luer locks
Thermo Scientific Labtainer 2D BioProcess Containers (BPCs) are composed of Aegis 5-14 single-web, multi-layer film.
246.66€ - 1308.08€
Spécification
Autoclavable | Not Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO 7 |
Couleur | Transparent |
Jetable | Single-use |
À utiliser avec (application) | Bioprocessing |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17870607
|
Thermo Scientific™
SH31050.11 |
50 mL |
433.81€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17880667
|
Thermo Scientific™
SH31050.12 |
100 mL |
246.66€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17800677
|
Thermo Scientific™
SH31050.13 |
250 mL |
262.03€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17890607
|
Thermo Scientific™
SH31050.14 |
500 mL |
344.65€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17800617
|
Thermo Scientific™
SH31050.15 |
1 L |
366.26€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17820677
|
Thermo Scientific™
SH31050.16 |
2 L |
377.64€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17840607
|
Thermo Scientific™
SH31049.01 |
5 L |
796.83€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17870667
|
Thermo Scientific™
SH31049.02 |
10 L |
808.44€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17880607
|
Thermo Scientific™
SH31049.03 |
20 L |
767.79€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17860667
|
Thermo Scientific™
SH31049.04 |
50 L |
1308.08€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17890667
|
Thermo Scientific™
SH31049.05 |
2 L |
617.07€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Features of the Labtainer 2D BPC include:
• Helps eliminate post-use cleaning steps required with re-useable containers and reduce cross-contamination risks
• Constructed in an ISO 7 cleanroom under cGMP conditions
Applications of the Labtainer 2D BPC include:
• Harvest from, feed into, and collect samples from bioreactors and fermentors
• Prepare and store buffer, culture media, and process liquid
• Collect chromatography feed and fractions
• Harvest, storage, and transport bulk drug product and bulk drug precursors
Customize standard BPC systems for optimized single-use technology
Choose from the industry’s largest component library with over 20,000 unique components that include:
• Fittings—straight, reducing, elbow, T-style, X-style, and cross-style
• Connectors—quick connectors/disconnectors, aseptic connectors and disconnectors, steam-to and steam-through connectors
• Filters—used for bioburden reduction; sterilization grade filters and vent filters
• Tubing—thermoplastic elastomers, platinum-cured silicone
• Sample ports—septum-style and needle-free ports
• Clamps—sliders, pinch, and crimp bands
Spécification
Not Autoclavable | |
Transparent | |
Bioprocessing | |
C-Flex | |
3 ports |
ISO 7 | |
Single-use | |
Sterile | |
Aegis 5-14 |