Learn More
Thermo Scientific™ Roulettes pour réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire
Obtenez une meilleure élévation pour les réfrigérateurs et congélateurs haute performance grâce à ces roulettes pour réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire. Les roulettes offrent une élévation de 50 ou 76 mm (2 ou 3 in).
368.00€
Spécification
Type Roulettes
Gamme de températures -30°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Description Prix Quantité et disponibilité  
15752436
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
6041-1
Unités de 4,9, 11,5, 23,3, 29,2, 51,1, 78,8 pi3 Doubles roulettes de 3 po (7,6 cm)
368.00€
4 pièces
Expédition estimée: 05-03-2025
Description
Obtenez une meilleure élévation pour les réfrigérateurs et congélateurs haute performance grâce aux roulettes Thermo Scientific™ pour réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire. Les roulettes offrent une élévation de 5 ou 7,6 cm (2 ou 3 in) pour les réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire Thermo Scientific™ Revco™, Forma™ et Puffer Hubbard™.
  • Option de rechange sur la plupart des modèles
  • Installées en usine si elles sont commandées avec l’unité ; installées par le client si elles sont commandées séparément
  • Roulettes de 50 mm (2 in) fournies de série sur les réfrigérateurs et congélateurs haute performance
  • Roulettes de 76 mm (3 in) en option et qui sont expédiées avec l’armoire mais qui doivent être installées lors de la livraison
Informations de commande :
  • 6041 : roulettes de 50 mm (2 in), jeu de 4
  • 6041-1 : roulettes de 76mm (3 in), jeu de 4
  • 6983 : roulettes verrouillables pour les congélateurs -30°C uniquement, comprend deux roulettes non verrouillables de 50 mm (2 in)
Spécification
Spécification
Roulettes
-30°C