Learn More
Solution tampon de laboratoire, pH 9,21, rouge, Reagecon™
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
Description
Reagecon fabrique la gamme la plus complète de réactifs de pH au monde ; ils sont conçus pour répondre à toutes les exigences des utilisateurs finaux. Ce tampon de qualité de laboratoire est fabriqué selon des spécifications rigoureuses avec une longue durée de conservation et est fourni avec un certificat d’analyse détaillé et une étiquette complète. Son code couleur facilite l’identification.
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 0°C |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Couleur | Bleu |
| pH | 9.21 ±0.02 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 250 ml |
| Odeur | Caractéristique |
| Informations sur la solubilité | Fully miscible in water |