Learn More
Heathrow Scientific™ Carnets de laboratoire
GREENER_CHOICE
Code produit. p-200020865 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Click to view available options
Couleur de couvercle:
Bleu
Noir
Rouge
Réglé:
Grille
Oui
Nbre de pages:
100
200
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11384035
Marque: Heathrow Scientific™ HS8610A
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Record research data, experimental procedures, and design ideas. Laboratory Notebooks contain periodic and conversion tables in the back.
  • Pages numérotées, sans acide
  • Comporte des espaces pour le titre, le numéro de projet, le numéro de livre, la date et la signature de certification
  • Les pages des cahiers sont lignées pour faciliter l’écriture du rapport
  • Les couvertures de toutes les versions sont étanches et résistantes aux produits chimiques
  • Dimensions : 218 x 281 mm
  • 12/boîte
Spécification
Matériau Papier sans acide
Réglé Grille
Width (English) Page 8.5 in.
Longueur (impériale) de page 11 in
Couleur Noir
Couleur de couvercle Noir
Longueur (métrique) de page 218 mm
Largeur (métrique) de page 281 mm
Nbre de pages 100
Type de produit Ordinateur portable
Quantité 12 Pk.