Learn More
Nickel Electro™ Couvercles de creusets en nickel Clifton™
Obtenez des résultats optimaux avec les couvercles de creuset en nickel pendant le processus de chauffage, empêchant ainsi les risques de projections de matières chaudes hors d’un creuset ouvert. Les couvercles de creuset en nickel Clifton™ constituent l’alternative idéale pour les fusions où le zirconium ou d’autres métaux ne peuvent pas être utilisés.
Marque:  Nickel Electro™ 49
Code nomenclature Nacres: NB.45
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11499579
  • 16.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-09-2024
Description
  • Permet de couvrir les creusets
  • Empêche les risques de projections de matières chaudes hors du creuset ouvert pendant le processus de chauffage
  • Le couvercle peut être facilement retiré avec des pinces de laboratoire en acier inox ou en nickel 
  • Forme un dépôt d’oxyde fortement adhérant entre 400°C et 600°C dans des atmosphères oxydantes
  • Nickel efficace à utiliser pour les fusions où le zirconium ou d’autres métaux ne peuvent pas être utilisés
Spécification
Spécification
Nickel
1 Pièce
Couvercle de creuset de laboratoire
350°C
45 mm