Learn More
Cytiva Bouchon d’extrémité standard pour manifold de laboratoire
Bouchon d’extrémité de rechange pour manifold de microbiologie.
Marque:  Cytiva 4899
Code produit. 17174441
  • 252.00€ / 8 pièces
Expédition estimée: 17-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le manifold de laboratoire est conçu dans un souci de flexibilité et pour réduire la contamination croisée
  • Le manifold de laboratoire comprend des adaptateurs interchangeables pour la plupart des entonnoirs et un dispositif de couplage pour doubler la capacité de test tout en permettant la stérilisation dans des autoclaves standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Manifold de laboratoire