Learn More
Cytiva Adaptateur MicroFunnel™ pour manifold de laboratoire
Adaptateur d’accessoires pour entonnoirs pour filtres MicroFunnel.
Marque: Cytiva 4890
387.60 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le manifold de laboratoire est conçu dans un souci de flexibilité et pour réduire la contamination croisée
- Le manifold de laboratoire comprend des adaptateurs interchangeables pour la plupart des entonnoirs et un dispositif de couplage pour doubler la capacité de test tout en permettant la stérilisation dans des autoclaves standard
Spécification
Joint torique en élastomère de fluorocarbone noir | |
Acier inoxydable (316L) | |
Non stérile | |
3/boîte |