Learn More
Fisherbrand™ Supports élévateurs de laboratoire
Un réglage précis de la hauteur est possible en tournant un bouton. Les supports élévateurs pour laboratoire Fisherbrand™ sont fabriqués en alliage d’aluminium avec une vis de levage en acier inox.
124.00€ - 242.00€
Spécification
Matériau | Aluminium |
---|---|
Comprend | Vis de montée en acier inoxydable |
Type de produit | Elift de laboratoire |
À utiliser avec (équipement) | Tige de support de 12 mm de diamètre |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) de la base | Longueur (métrique) de la base | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) de la base | Longueur (métrique) de la base | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11517023
|
Fisherbrand™
|
260 mm | 280 mm | 35 kg | 60 à 450 mm (plaque supérieure) |
242.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11597013
|
Fisherbrand™
|
100 mm | 110 mm | 15 kg | 40 à 145 mm (plaque supérieure) |
124.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11507023
|
Fisherbrand™
|
160 mm | 170 mm | 25 kg | 50 à 270 mm (plaque supérieure) |
182.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Le bouton en plastique actionne le mécanisme de levage à effet ciseau
- L’une ou l’autre des plaques peut être utilisée comme base
- Disponibles en plusieurs dimensions de plaque
Spécification
Aluminium | |
Elift de laboratoire | |
1 de chaque |
Vis de montée en acier inoxydable | |
Tige de support de 12 mm de diamètre |