Learn More
Smeg™ Laveur de verrerie de laboratoire
Code produit. 15375052
Click to view available options
Comprend:
20 programmes par défaut + 10 de séchage thermodynamique actif libres
20 programmes par défaut + 10 libres
7 programmes par défaut
7 programmes par défaut, distributeur de détergent en poudre alcalin
9 programmes par défaut + 6 libres
Alimentation électrique:
1/N/PE 230V - 50 Hz - 2,8 kW max.
3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max (commutable monophasé 230 V)
3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max.
Réglage de la température:
Lavage jusqu’à 85°C.
Lavage jusqu’à 95°C
Lavage jusqu’à 95°C.
Washing up to 85°C
Washing up to 95°C
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15375052
Marque: Smeg™ GW1160C
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Nettoyez une large gamme de verrerie avec ce laveur. Les laveurs de verrerie de laboratoire Smeg™ sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité et offrent des performances intuitives et sans faille. Des accessoires spécifiques garantissent un lavage de haute qualité des instruments les plus difficiles à laver.
  • Contrôle électronique programmable par microprocesseur
  • Séchage thermodynamique actif
  • Distributeur de détergent en poudre alcalin
  • Pompe péristaltique pour neutralisant liquide pour acide
  • La chambre de lavage et la porte intérieure sont en acier inox AISI 304
  • Les panneaux externes sont en acier inox AISI 304
  • 2 niveaux de lavage indépendants dans les guides télescopiques
  • Contient un adoucisseur d’eau avec capteur de sel
  • Raccordements d’eau froide et d’eau déminéralisée
  • Système électronique de verrouillage des portes pour la sécurité de l’utilisateur
  • Sans chariots
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Laveur de verrerie
Comprend 9 programmes par défaut + 6 libres
Réglage de la température Washing up to 95°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 490 x 525 x 570mm
Alimentation électrique 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max.