Learn More
BRAND™ Forceps de laboratoire
Fabriqués en PMP ou POM pour une durabilité et une résistance optimales.
Marque: BRAND™ 113020
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.16200kg
Description
- Forceps en PMP avec extrémités pointues, autoclavables à 121°C, 10/boîte
- Forceps en POM avec extrémités rondes, renforcé en fibre de verre, 5/boîte
Spécification
Arrondi | |
250 mm | |
5 |
POM | |
Forceps |