Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable MicroDispo™
Click to view available options
Longueur (métrique):
500 mm
500 mm
1000 mm
1 000 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
20 pièces
Description
- Poignée ergonomique
- HDPE
- Fabriqué en salle blanche
- Stérilisé en option par rayons gamma
- 21 mm de diamètre
Spécification
Spécification
| Type de produit | Échantillonneur MicroDispo |
| Matériau | HDPE |
| Description | Conditionnement individuel |
| Type de poignée | Ergonomique |
| Capacité (métrique) | 10 mL |
| Jetable | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Poudres à écoulement libre et matériaux en vrac à grains fins |
| Longueur (métrique) | 500 mm |
| Largeur (métrique) | 21 mm |