Learn More
Buerkle™ Spatules-cuillères LaboPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 15674104 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15674104
Marque: Buerkle™ 53780031
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utiles comme cuillères d’échantillonnages ou pour mesurer ou transférer de petites quantités. Les spatules de cuillère Buerkle™ LaboPlast™ peuvent également être utilisées comme racleur ou pour mélanger et agiter.
  • Polystyrène, blanc
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Stérilité Non stérile
    Capacité (métrique) 0,5 ml
    Jetable Oui
    Largeur (métrique) Lame à cuillère de 17 mm
    Matériau Polystyrène