Learn More
Buerkle™ Spatule à usage unique LaboPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 15336317 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Comprend:
Avec manchon transparent
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 15336317
Marque: Buerkle™ 53780010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Spatule à usage unique Buerkle™ LaboPlast™ dotée d’une poignée stable longue et ergonomique et d’une lame pointue.
  • Idéale pour une utilisation avec des poudres, des granulés et des pâtes
  • Le manchon d’étanchéité transparent réduit la contamination
  • Blanc
  • Conditionnement individuel
  • Production, assemblage et emballage selon la salle blanche de classe 7
  • Conviennent aux denrées alimentaires selon la norme UE et l’agrément FDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10/boîte
Couleur blanc
Certifications/Conformité FDA
Jetable Oui
Type de produit Spatule jetable
À utiliser avec (application) Idéale pour l’échantillonnage des poudres, des granulés, des pâtes et des denrées alimentaires
Longueur (métrique) de lame 150 mm
Comprend Avec manchon transparent
Matériau Polystyrène
Type de poignée Forme ergonomique
Longueur (métrique) 268 mm