Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ DispoLadle
Embossé pour la mesure par incréments de 10 ml. Buerkle™ LaboPlast™ DispoLadle est équipé d’un bec des deux côtés pour un maniement à droite ou à gauche.
Marque: Buerkle™ 5393-6640
121.79 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Louche 200 ml
- 92diamètre extérieur mm
- Poignée ergonomique
- Becs des deux côtés pour un maniement à droite ou à gauche
- HDPE
- Fabriqué en salle blanche
- 20 pièces par paquet
Spécification
Louche | |
200 ml | |
Non stérile | |
blanc |
HDPE | |
Oui | |
Double becs | |
500 mm |