Learn More
Buerkle™ Pelle à usage unique LaboPlast™ Bio
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Entièrement recyclable, le bioplastique PE vert possède toutes les propriétés appropriées du polyéthylène classique, mais il est fabriqué à base de matières premières renouvelables
- La pelle se positionne à l’horizontale grâce à la forme spéciale de sa poignée et de son bord avant légèrement incliné. On peut donc la poser sans que le matériau de l’échantillon ne s’écoule.
- Produit et conditionnement en matières premières renouvelables
- Bio-PE, blanc
- Emballage individuel
- Production et conditionnement selon la salle blanche de classe 7
- Conviennent aux denrées alimentaires selon la norme UE et l’agrément FDA
Spécification
Spécification
| Quantité | 10 |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Couleur | blanc |
| Certifications/Conformité | FDA |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
| Matériau | Polyéthylène |
| Longueur (métrique) | 205 mm |