Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Rubans d’étiquetage
Tous les produits SP Scienceware ProduitsCode nomenclature Nacres: HA.12
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Vert
Dimensions (LxW):
13,7 m x 12,7 mm
13,7 m x 25,4 mm
13,7 m x 19 mm
54,6 m x 25,4 mm
Conditionnement:
3 pièces
4 pièces
6 pièces
Description
- Excellents pour une utilisation avec les distributeurs de rouleaux d’étiquettes à plusieurs rubans Write-On™ (F13472-0000 et F13473-0000)
- Les inscriptions au crayon, stylo à bille ou marqueur à base de solvant resteront lisibles même dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes
- Se compose de papier coloré avec un adhésif en résine de caoutchouc résistant à l’humidité et à la plupart des solvants
- Résiste à une température maximale de 157ºC (315ºF) pendant 30 minutes ou 80ºC (176ºF) pendant 24 heures ; peut être utilisé jusqu’à -80ºC (-112ºF)
- Résiste à un cycle d’autoclavage à vapeur à 121ºC (250ºF) et à une irradiation aux rayons gamma comprise entre 13,0 et 45,0 kGy
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type d’adhésif | Auto-adhésif |
| Revêtement | None |
| Couleur | Vert |
| Affichage | Blank |
| Finition | Matte |
| Format | Roll |
| Matériau | Paper |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Ink Jet |
| Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 8
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Scienceware™ Rubans d’étiquetage >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu