Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante d’étiquettes
Click to view available options
Forme:
Rectangle
Rectangle avec coins arrondis
Dimensions (métrique):
15,24 x 41,28 mm (l x H)
40 x 15 mm (l x H)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En polyester auto-laminé
- Résistance à l’abrasion et aux produits chimiques
- Adhésif acrylique permanent
- Blanc / transparent
Spécification
Spécification
| Description | Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71 |
| Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
| Couleur | Blanc / transparent |
| Finition | Mat |
| Format | Laminé |
| Matériau | Polyester |
| Type de produit | Étiquette pour imprimante |
| À utiliser avec (application) | Identification en laboratoire |
| Étiquettes par rangée | 1 |
| Nb par paquet | 250 étiquettes / boîte |
| Afficher plus |