Learn More
Labconco™ Supports de tubes à essai pour flacons Fast-Freeze™ et Lyph-Lock™
Maintient les tubes en position verticale pour la lyophilisation.
Marque: Labconco™ 7442600
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Descrizione
Maintient les tubes en position verticale pour la lyophilisation.
Maintient les tubes en position verticale à l’intérieur des flacons Fast-Freeze de 900 ml ou plus et des flacons Lyph-Locken acier inoxydable de 750 ml ou plusSpecifica
Porte-tubes | |
Acier inoxydable | |
Flacons Fast-Freeze™ de 900 ml ou plus et flacons Lyph Lock de 750 ml ou plus | |
8,33 cm | |
14,4 cm | |
0,5 kg |
750, 900 ml | |
Maintient les tubes en position verticale | |
3,5 in | |
5,6 in | |
0,5 lb |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto