Learn More
Labconco™ SpillStopper™ Work Surfaces for 5ft. Protector™Premier™Hoods
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Comprend:
Arrière droit
Conditionnement:
1 pièce
Description
SpillStopper work surfaces are dished to contain spills
- The front edge has large radius to aerodynamically direct airflow in hood
- Some surfaces have cutouts for surface-mounted service fixture and/or 3 x 6 in. cup sink
- Flat work surfaces may also be coupled with adjustable height base stand to provide auxiliary workspace
- Service fixture and cup sink are sold separately
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Protector XL Laboratory Hood |
| Comprend | Arrière droit |
| Type de produit | Arrière droit |
| Matériau | Résine époxy |
| À utiliser avec (application) | Laboratory Fume Hood Work |