Learn More
Labconco™ Surfaces de travail SpillStopper™ pour 4 piProtector™ XStream
Les surfaces de travail SpillStopper sont creuses pour contenir les déversements
2440.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Protector XStream Fume Hood (48 in.) |
---|---|
Type de produit | Aucune découpe |
Matériau | Résine époxy |
À utiliser avec (application) | Laboratory Fume Hood Work |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15963117
|
Labconco™
9503400 |
No Cutouts | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Bord avant avec un grand rayon pour diriger l’air de manière aérodynamique vers la hotte
- Certaines surfaces sont dotées de découpes pour accueillir dispositif de montage en surface et/ou un évier de 3 x 6 po
- Les surfaces de travail plates peuvent également être couplées à un support de base à hauteur réglable pour fournir un espace de travail supplémentaire
- Les accessoires de maintenanc et l’évier de laboratoire sont vendus séparément
Spécification
Protector XStream Fume Hood (48 in.) | |
Aucune découpe | |
Résine époxy | |
Laboratory Fume Hood Work |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labconco™ Surfaces de travail SpillStopper™ pour 4 piProtector™ XStream