Learn More
Labconco™ Surface de travail SpillStopper™ pour hottes Protector™Premier™ de 4 pi
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Style de coupe:
Arrière droit
Aucune découpe
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Résines époxy résistantes à la corrosion moulées
- Bord avant avec un grand rayon pour diriger l’air de manière aérodynamique vers la hotte
- Orifices pré-percés pour la ventilation et les passages de plomberie
- Certaines surfaces avec découpes pour un dispositif de fixation en surface et/ou évier de laboratoire sinkcup 6 x 3 po. (15,2 x 7,6 cm)
- Les surfaces de travail plates peuvent également être couplées à un support de base à hauteur réglable pour fournir un espace de travail supplémentaire
Informations sur la commande
Dispositifs de montage et évier de laboratoire vendus séparément
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Protector XL Laboratory Hood |
| Comprend | No Cutouts |
| Type de produit | Aucune découpe |
| Matériau | Résine époxy |
| À utiliser avec (application) | Laboratory Fume Hood Work |
| Style de coupe | Aucune découpe |