Learn More
Labconco™ Blocs d’échantillons pour systèmes d’évaporation RapidVap™ Vacuum et N2
Click to view available options
Capacité:
Flacons à scintillation de 50 ml
Tubes de 10 ml
Tubes de 170 ml
Tubes de 23 ml
Nbre de positions:
26
48
69
110
Description
Les blocs en aluminium revêtus de PTFE maintiennent la verrerie en place dans les systèmes d’évaporation sous vide RapidVap. Un bloc est requis pour tous les systèmes d’évaporation sous vide RapidVap. Les blocs sont interchangeables. Des blocs personnalisés pour la verrerie spéciale, tels que des flacons pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis), sont disponibles sur demande. Verrerie requise (non incluse).
†Pour les tubes jusqu’à une capacité maximale indiquée. Le volume réel de l’échantillon correspond à 66–75 % de la capacité totale du tube et dépend de la forme et de la hauteur du tube ainsi que de la vitesse du vortex.
‡Pour tubes à fond plat en verre borosilicaté Labconco uniquement (voir 16-315-78 et -79). Peuvent également être utilisé pour les tubes Labconco avec tiges dans les systèmes RapidVap N2 (voir 16-315-73 à -77 et 16-317-17B, 17C).
Spécification
Spécification
Diamètre (impériale) | 0,51 in |
Diamètre (métrique) | 1,3 cm |
À utiliser avec (équipement) | Système d’évaporation à vide RapidVap et d’évaporation N2 |
Capacité | Tubes de 10 ml |
Matériau | Aluminium revêtu de PTFE |
Nbre de positions | 110 |
Type | Bloc |
Volume (métrique) | 10 mL |
Poids (impériale) | 8 lb |
Poids (métrique) | 3,6 kg |