Learn More
Labconco™ Rotors pour systèmes CentriVap™
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Capacité:
132 microtubes à centrifuger de 1,5 à 2 ml
32 microtubes à centrifuger de 40 ml à 50 ml
40 microtubes à centrifuger de 1,5 à 2 ml ou 100 tubes de 5 à 6 ml
44 tubes de 12 à 17 ml et 24 tubes de 16 à 17 ml
4 plaques standard ou 2 plaques Deep-well
72 microtubes à centrifuger de 0,5 ml ou 60 microtubes à centrifuger de 1,5 à 2 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
À utiliser avec les systèmes Labconco CentriVap
- Les rotors en aluminium anodisé maintiennent les tubes inclinés pour maximiser la surface
- Deux tailles de trous sur les rotors 16-317-54 et 16-317-62 à -64 pour accueillir des tubes dont le dia. ext. diffère
- La capacité maximale du tube pour un dia. ext. donné peut varier en fonction de la hauteur totale du tube
- Les systèmes pour ADN et Proteomic CentriVap sont livrés avec un rotor pour concentrateur d’ADN (16-317-54) ; les systèmes pour acides sont livrés avec un rotor résistant à l’acide de 12-13 mm (16-108-450)
Pour éviter toute perte d’échantillon lors de la centrifugation, remplissez les tubes de 0,33 à 0,5 maximum.
Spécification
Spécification
| Matériau | Aluminium anodisé |
| Type | Rotor hexagonal |
| À utiliser avec (équipement) | Système d’échantillons d’ADN CentriVap™ |
| Capacité | 132 microtubes à centrifuger de 1,5 à 2 ml |
| Volume (métrique) | 1,5 ml |
| Poids (impériale) | 2 lb |
| Poids (métrique) | 0,9 kg |