Learn More
Labconco™ Pompes à vide rotatives à palettes
Conçu pour une utilisation avec les systèmes Labconco Freeze-dry—la taille compacte s’adapte facilement aux armoires avec système de lyophilisation
4990.00€ - 5690.00€
Spécification
Comprend | Pompe, quatre flacons d’un litre d’huile pour pompe à vide et un filtre d’échappement avec éléments de filtre à brouillard d’huile et d’odeur. Interrupteur marche/arrêt, cordon d’alimentation avec fiche pour connexion directe de la pompe aux lyophilisateurs Labconco, un de D.E. 12,7 mm (1/2 po.) et un adaptateur d’entrée de D.E. 19,1 mm (3/4 po.) |
---|---|
Matériau | Fonte d’aluminium |
Fréquence | 50/60 Hz |
Hauteur totale (métrique) | 26,4 cm |
Largeur totale (impériale) | 6,5 in |
Code produit | Marque | Ampérage | Débit | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Ampérage | Débit | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10666285
|
Labconco™
7739402 |
2,4 A | 117 l/min | 230 V inverse CEI |
5435.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10328852
|
Labconco™
7739400 |
2,4 A | 117 l/min | 220V NEMA 6-15P |
4990.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10641120
|
Labconco™
7739403 |
2,4 A | 195 l/min | 230 V International |
5690.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Conçu pour une utilisation avec les systèmes Labconco Freeze-dry—la taille compacte s’adapte facilement aux armoires avec système de lyophilisation
Fournit une source de vide fiable pour d’autres produits, notamment les boîtes à gants et les concentrateurs centrifuges.
- Pompes étanches à l’huile à deux étages avec ailette coulissante
- Modes vide élevé et haut débit commutables
- Ballast à gaz à trois positions (fermé, faible débit et haut débit)
- Le moteur électrique monophasé, fermé et refroidi par ventilateur entraîne la pompe
- Protection contre les surcharges thermiques avec redémarrage automatique
- La vanne d’entrée empêche la rétroaspiration de l’air et de l’huile en cas de perte de puissance ou d’huile
- Boîtier en fonte d’aluminium
- Monté sur une plaque de base avec pieds en caoutchouc pour plus de stabilité
Les numéros n°. 16-108-218 est équipée d’un bouchon CEI inverse ; les modèles de capacité de pompage 117l/min. incluent un support de levage rétractable. Les modèles de capacité de pompage 195 l/min. incluent un support de levage Un filtre d’échappement de pompe avec éléments filtrants d’huile et d’odeur est également inclus.
Spécification
Pompe, quatre flacons d’un litre d’huile pour pompe à vide et un filtre d’échappement avec éléments de filtre à brouillard d’huile et d’odeur. Interrupteur marche/arrêt, cordon d’alimentation avec fiche pour connexion directe de la pompe aux lyophilisateurs Labconco, un de D.E. 12,7 mm (1/2 po.) et un adaptateur d’entrée de D.E. 19,1 mm (3/4 po.) | |
50/60 Hz | |
6,5 in |
Fonte d’aluminium | |
26,4 cm | |
Pompe à aube rotative |