Learn More
Labconco™ Évaporateurs à sec RapidVap™ Vertex™
Code produit. 15956150 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Ampérage:
4 A
Certifications:
CE
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
Type de bouchon:
Schuko
Includes
Sonde de température pour mesurer la température des blocs ou des échantillons, ventilateur d’extraction intégré avec soufflerie, tuyau de sortie en polyéthylène de 6 pi (183 cm) ou 2 po (5 cm) de dia. int. avec collier de serrage et tubulure flexible en polyéthylène de 6 pi (183 cm) pour l’alimentation en azote avec le raccord John Guest™
Requires
Bloc en aluminium, tubes à échantillons, source d’azote avec un débit minimum de 6,5 pi³/min
Accélère l’évaporation en traitant simultanément jusqu’à 50 échantillons grâce à la chaleur sèche et à la purge sous pression à l’azote
Accélère l’évaporation simultanée de 50 échantillons grâce à la chaleur sèche et à la purge sous pression à l’azote.
Caractéristiques principales
  • La chaleur sèche élimine une source potentielle de contamination croisée et réduit l’entretien par rapport aux bains-marie
  • La purge sous pression à l’azote réduit la pression partielle directement sur le liquide pour accélérer l’évaporation et aider à éliminer le solvant lorsqu’il s’évapore
  • Cinq soupapes de contrôle de l’azote avec interrupteurs marche / arrêt ; chaque soupape contrôle une rangée de 10 buses permettant de conserver l’azote pendant les cycles partiels
  • Régulateur de pression monté à l’avant avec affichage analogique de la pression de 0 à 45 psi par incréments de 2 psi
  • Le chauffage contrôlé par microprocesseur alimente le bloc en chaleur et est programmable de 30°C à 100°C, par incrément de 1°C.
  • Le minuteur peut être réglé de 1 à 999 min.
  • La mémoire peut stocker jusqu’à 10 programmes
Caractéristiques supplémentaires
  • Programmation tactile
  • Affichage à cristaux liquides
  • Extérieur en acier recouvert d’époxy
  • Le couvercle en verre offre une visibilité des échantillons et résiste aux produits chimiques
  • Faible encombrement
Idéal pour la préparation d’échantillons dans une variété d’applications, notamment la recherche pharmaceutique, l’analyse clinique, les tests environnementaux, l’agrochimie et le traitement de preuves médico-légales.
Certifications
Certification ETL et ETL-C (nº de fabrication 7320020 et 7320040) ; Marquage CE (nº de fabrication 7320030, 7320035, 732037)
Garantie
Un an sur les matériaux et la fabrication.
Spécification
Ampérage 4 A
Certifications CE
Affichage LCD
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur (impériale) 13 in
Hauteur (métrique) 33 cm
Comprend Sonde de température, ventilateur d’extraction intégré avec soufflerie, dia.int. 6 pi ou 2 po Tuyau de sortie en PE avec collier de serrage et 6 pi de tubulure flexible en PE pour l’alimentation en azote avec le raccord John Guest™
Lampes incluses LED
Matériau Acier recouvert d’époxy
Nbre de positions 50
Type de bouchon Schuko
Plage de températures (métrique) 30°C à 100°C
Minuteur 1 à 999 min
Type Bain/bloc sec
Tension 230 V
Garantie 1 an
Poids (impériale) 35 lb
Poids (métrique) 15.9 kg
Largeur (impériale) 20.4 po
Largeur (métrique) 51 cm
Puissance 900 w