Learn More
Labconco™ Blocs d’évaporateur à sec RapidVap™ Vortex
Click to view available options
Nbre de positions:
18
50
Volume (métrique):
3 mL
5 mL
8 mL
12 mL
16 mL
40 mL
60 mL
Description
L’évaporateur à sec Labconco™ RapidVap™ Vertex nécessite un bloc d’aluminium solide qui comprend des poignées en acier inox pour insérer le bloc dans l’évaporateur et le retirer de celui-ci.
- Composé d’aluminium solide avec poignées en acier inox pour le levage hors de l’évaporateur
- Avec port de 0,21 po (0,5 cm) de diamètre dans le coin supérieur gauche pour insérer la sonde de température et surveiller la température du bloc supérieur
- Plusieurs variantes de blocs disponibles pour s’adapter à la taille du tube
- Blocs personnalisés également disponibles
Spécification
Spécification
Diamètre (impériale) du port | 0.21 po |
Diamètre (métrique) du port | 5 mm |
À utiliser avec (équipement) | Évaporateur à sec RapidVap Vertex |
Capacité | 18 flacons ASE (28 x 140 mm) |
Matériau | Aluminium |
Nbre de positions | 18 |
Type | Bloc |
Volume (métrique) | 60 mL |