Learn More
Labconco™ Pièces de rechange Kjeldahl
Pièces de rechange pour appareil de digestion et de distillation Labconco Kjeldahl.
Marque: Labconco™
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les tubes sont dotés de longs cols, de fonds perforés ronds et de parois épaisses pour éliminer les fluctuations de pression dans la phase de distillation.Verre borosilicaté monobloc.Chaque tube peut porter le marquage 21288-01.Six par boîte.Pour une utilisation avec les unités Kjeldahl combinées à capuchon Labconco, les unités de digestion Kjeldahl, les unités de distillation Kjeldahl, les unités Kjeldahl combinées ouvertes et RapidStill II.Spécification
Tube de distribution | |
1,4 kg | |
Unité RapidStill II |
Verre borosilicaté | |
3 lb |