Learn More
Labconco™ Banc de nettoyage vertical Purifier™
Code produit. p-3074964 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Largeur (impériale):
24 in
36 in
Tension:
230 V
230 V
Type de bouchon:
Aucune fiche
Comprend:
UV, panel, minuteur, moniteur de débit d’air
Conditionnement:
1 pièce
Les hottes verticales du purificateur ne fournissent pas de protection de l’utilisateur.Les matières biodangereuses, les toxines et les radionuclides doivent être manipulés dans les armoires de sécurité biologique de classe I ou II.(Voir Armoires de sécurité de classe I du purificateur et les armoires de la série Delta).
Code produit. 17134871
Marque: Labconco™ 3970220
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les hottes verticales du purificateur ne fournissent pas de protection de l’utilisateur.Les matières biodangereuses, les toxines et les radionuclides doivent être manipulés dans les armoires de sécurité biologique de classe I ou II.(Voir Armoires de sécurité de classe I du purificateur et les armoires de la série Delta).
Requires
Surface de travail et socle de base (vendus séparément).
Protégez le travail contre la contamination par les particules en choisissant la hotte verticale Purifier™.
  • Vitesse du flux descendant de 45-65 fpm et feuille de métal d’air aérodynamique
  • Fournissez un filtre HEPA, efficace à 99,99 % sur les particules 0,3 micron
  • Air de classe 5 ISO (Anciennement classe 100 selon la norme fédérale 209E)
  • Ventilateur intégré à vitesse variable avec turbine motorisée et contrôleur à semi-conducteurs de puissance nominale 10 A.
  • Conception de pression négative à sécurité intrinsèque
  • Manomètre différentiel et préfiltre jetable
  • Résistant aux UV, blanc glacier et gris, aluminium recouvert de poudre et construction en acier
  • Parois et fenêtre à guillotine en verre de sécurité trempé de 6,3 mm (0,25 pouces) d’épaisseur, opaques et résistants aux UV
  • Interrupteurs d’éclairage et de ventilation
  • Diffuseur d’air et ouverture de fenêtre à guillotine haute de 23,8 cm (9,4 pouces)
  • Une fenêtre guillotine à charnière et à un angle de 10° qui pivote vers le haut, se verrouille à une hauteur de chargement de 50,8 cm (20 pouces) et possède des joints à frottement pour promouvoir les conditions ISO de classe 5
  • Deux ports utilitaires avec ouvertures et bouchons à iris
  • Liste ETL (modèles 115 volts, 60 Hz)
Informations sur la commande
Les hottes verticales peuvent être commandées avec des portes pliantes ; précisez lors de la commande.Le moniteur de débit d’air Guardian™ est proposé en option installée en usine sur tous les bancs ; spécifiez lors de la commande.
Garantie
Un an pièces et main-d’œuvre
Spécification
Type de produit Banc stérile
Revêtement Poudre
Type de filtre HEPA
Type d’éclairage Fluorescent
Matériau Aluminium et acier revêtu de poudre
Ampérage 3 A
Certifications/Conformité CAN/CSA C22.2, UL, CE
Couleur Blanc glacier, gris
Profondeur (impériale) 28,6 in
Profondeur (impériale) intérieure 25.3 in.
Profondeur (métrique) 72,64 cm
Profondeur (métrique) intérieure 64.3 cm
À utiliser avec (application) Culture de tissus végétaux, préparation de plaques de milieu, inspection électronique, assemblage d’instruments médicaux et préparation de médicaments pharmaceutiques
Hauteur (impériale) 36,8 in
Hauteur (impériale) intérieure 22.7 in.
Hauteur (métrique) 93,47 cm
Hauteur (métrique) intérieure 57.7 cm
Hertz 50/60 Hz
Comprend
Indice IP None
Type de bouchon Aucune fiche
Ports Utilité
Tension 230 V
Poids (impériale) 125 lb
Poids (métrique) 57 kg
Largeur (impériale) 24 in
Largeur (impériale) intérieure 22.8 in.
Largeur (métrique) 60,96 cm
Largeur (métrique) intérieure 57.9 cm