Learn More
Labconco™ Boîte à gants à atmosphère contrôlée Protector™ en fibre de verre avec 2 ports
Code produit. p-4361109 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Certifications/Conformité:
CE
Type de bouchon:
Prise Schuko
Prise UK
Tension:
208/230 V
208/230 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11711539
Marque: Labconco™ 5060031
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Requires
Base de support, hauteur réglable, supports mobiles et fixes, gaz inerte pour le remplissage.
Les deux ports de la boîte à gants à atmosphère contrôlée en fibre de verre Labconco Protector™ offrent un environnement étanche pour le travail avec des matériaux sensibles à la contamination.
  • Le revêtement en fibre de verre moulé en une seule pièce fournit une surface lisse et durable qui résiste à la corrosion chimique et simplifie le nettoyage
  • L’extérieur en acier revêtu de poudre sèche présente une résistance supérieure à la corrosion
  • Deux ports à gants à double rainure de 8 po de dia. int. en aluminium recouvert d’époxy et avec joints en néoprène
  • Portes de chambre de transfert intérieures et extérieures compactes
  • Quatre soupapes manuelles d’entrée / sortie, deux sur la chambre principale et deux sur la chambre de transfert pour le vidage et le remplissage des chambres
  • Deux raccords de compression d’entrée et de sortie de 0,75 po de dia. ext. montés à l’arrière pour une connexion facile au purificateur de gaz AtmosPure™ Re-Gen en option
  • Maintient les niveaux d’oxygène aussi bas que 0,4 ppm et les niveaux d’humidité aussi bas que 2 ppm
  • Surpasse les conditions de confinement de l’atmosphère de classe I pour une faible perméation de l’oxygène conformément à la norme ISO 10648-2 (< 0,3 ppm/min)
  • Manomètres analogiques de la chambre principale et de la chambre de transfert pour surveiller les niveaux de pression à l’intérieur de la boîte
  • Barboteur de dépressurisation en acier inox monté à l’arrière et installé en usine avec ±6 po de jauge de niveau d’eau
  • Éclairage fluorescent de 120 pieds-bougies pour un intérieur lumineux
  • Le passe-fils intérieur mural situé sur le côté gauche permet l’installation sur site d’une prise électrique en option ou d’un port de passe-fils en option
  • Prise électrique murale intérieure droite avec une charge de circuit maximale de 10 A.
  • Paire de gants en néoprène de 30 po de long imperméables à la vapeur d’eau, aux gaz et aux produits chimiques toxiques
  • Grande fenêtre de visualisation laminée en verre de sécurité 0,75 po d’épaisseur
  • Portes de chambre de transfert pivotantes intérieures et extérieures en acrylique transparent, à contrepoids et équipées de systèmes de verrouillage rapide
Certifications
Marquage de conformité CE (modèles internationaux), certification ETL (modèles nord-américains)
Garantie
Garantie limitée pièces et main d’œuvre de un an.
Spécification
Type de produit Boîte de gants
Type d’éclairage Deux lampes fluorescentes de 25 W
Matériau Fibre de verre
Ampérage 10 A
Certifications/Conformité CE
Profondeur (impériale) 34,4 in
Profondeur (métrique) 87,4 cm
Affichage LCD
À utiliser avec (application) Atmosphère contrôlée pour matériaux sensibles
À utiliser avec (équipement) Purificateur de gaz AtmosPure™ Re-Gen
Hauteur (impériale) 45,7 in
Hauteur (métrique) 116,1 cm
Comprend 2 x 25 Watt Fluorescent Bulbs
Type de bouchon Prise UK
Ports 2
Tension 208/230 V
Garantie 1 an
Poids (impériale) 500 lb
Poids (métrique) 227 kg
Largeur (impériale) 63,9 in
Largeur (impériale) intérieure 35 in
Largeur (métrique) 162,3 cm
Largeur (métrique) intérieure 88,9 cm