Learn More
Labconco™ Moniteur d’humidité / humidimètre
À placer à l’intérieur de la chambre principale de la boîte à gants pour une surveillance en continu des niveaux d’humidité
Marque: Labconco™ 5244901
Description
- Mesure la teneur absolue en humidité dans le gaz
- Détecte des niveaux allant de 0 à 10 000 ppm (avec trois plages de 0-100 ppm, 100-1000 ppm et 1000-10 000 ppm) avec une précision de ±1 %
- Se compose d’un capteur d’humidité doté d’une technologie de céramique chimiquement inerte, d’un bloc d’échantillonnage, d’un moniteur d’affichage numérique, d’une pompe d’échantillonnage, d’une alimentation à commutation et d’un interrupteur marche / arrêt
- S’utilise avec toutes les boîtes à gants
Spécification
Moniteur d’humidité / humidimètre | |
7,7 in | |
230 V, 50/60 Hz |
± 1 % | |
18,28cm | |
À placer à l’intérieur de la chambre principale de la boîte à gants pour une surveillance en continu des niveaux d’humidité |